주요 문서
767220
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 2 hydroxyl, 1 azide
generation 1, 97%
동의어(들):
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
설명
hydroxyl surface groups
분석
97%
양식
liquid
분자량
generation 1
특징
focal point azide
표면기 개수
2
refractive index
n20/D 1.478
density
1.120 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(CO)(CO)C(=O)OCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-11(8-15,9-16)10(17)18-7-5-3-2-4-6-13-14-12/h15-16H,2-9H2,1H3
InChI key
VIVYDDCPJPJOCJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
calculated mol. wt. 259.3
애플리케이션
Azide dendrons can be coupled to acetylene functionalized molecules, including acetylene dendrons to form asymmetric dendrimers.
기타 정보
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
법적 정보
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)