주요 문서
766518
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethoxyamine hydrochloride
동의어(들):
O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩125,759
₩125,759
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩125,759
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H5ClF3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
151.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩125,759
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solid
mp
161-163 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NOCC(F)(F)F.Cl
InChI
1S/C2H4F3NO.ClH/c3-2(4,5)1-7-6;/h1,6H2;1H
InChI key
MIQJCHKNVAHUGJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)