Key Documents
764159
Sigma-Aldrich
1-(Bromomethyl)adamantane
97%
동의어(들):
1-Adamantylmethyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H17Br
CAS Number:
Molecular Weight:
229.16
UNSPSC 코드:
12352100
분석
97%
형태
solid
mp
40-45 °C
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C11H17Br/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7H2
InChI key
RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)