주요 문서
763225
Sigma-Aldrich
Chloro[2-(dicyclohexylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl]gold(I)
97%
동의어(들):
BrettPhos AuCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩99,267
1 G
₩279,125
₩99,267
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩99,267
1 G
₩279,125
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H53AuClO2P
CAS Number:
Molecular Weight:
769.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩99,267
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: gold
reagent type: catalyst
mp
289-294 °C (decomposition)
SMILES string
Cl[Au].COc1ccc(OC)c(c1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)-c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H53O2P.Au.ClH/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
CDLGGLLRZVWITN-UHFFFAOYSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)