주요 문서
762482
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-3-carboxaldehyde
95%
동의어(들):
(3S)-3-Formyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-Garner′s Aldehyde analog, tert-Butyl (3S)-3-formyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
269.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D -69.0°, c = 1% in chloroform
mp
54-59 °C
작용기
aldehyde
ether
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](COC12CCCCC2)C=O
InChI
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-11(9-16)10-18-14(15)7-5-4-6-8-14/h9,11H,4-8,10H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChI key
ZUQSKYAYHQZQFX-LLVKDONJSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)