주요 문서
762415
Sigma-Aldrich
2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate
97%
동의어(들):
2-Azido-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10F6N5P
CAS Number:
Molecular Weight:
285.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
762415 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
재고 정보
available only in USA
mp
205-210 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C5H10N5.F6P/c1-9-3-4-10(2)5(9)7-8-6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
SKAIRSILDPLHCV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Efficient diazo transfer reagent for the preparation of azides from primary amines. An alternative to tosyl azide with an easier-to-separate water soluble by-product.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. C
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Direct Synthesis of Organic Azides from Primary Amines with 2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium Hexafluorophosphate.
Kitamura, M.
European Journal of Organic Chemistry, 458-462 (2011)
Mitsuru Kitamura, et al
Synthesis, 7, 1037-1044 (2011)