주요 문서
761850
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
97%
동의어(들):
6-Methyl-4-pyrimidinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
110.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
145-150 °C
SMILES string
Cc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-2-5(8)7-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,6,7,8)
InChI key
LHRIUKSRPHFASO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)