주요 문서
761834
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-aminobenzonitrile
97%
동의어(들):
tert-Butyl 4-cyanophenylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
218.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
118-123 °C
작용기
amine
nitrile
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-6-4-9(8-13)5-7-10/h4-7H,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
CPIRTCVNDVQQLE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)