주요 문서
761745
Sigma-Aldrich
5-bromobenzothiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩104,241
₩104,241
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩104,241
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4BrNS
CAS Number:
Molecular Weight:
214.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩104,241
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
105-110 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-5-1-2-7-6(3-5)9-4-10-7/h1-4H
InChI key
KFDDRUWQFQJGNL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)