주요 문서
761729
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylbenzoxazole
97%
동의어(들):
6-Bromo-2-methylbenzo[d]oxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
212.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
44-49 °C
작용기
bromo
SMILES string
Cc1nc2ccc(Br)cc2o1
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI key
ZCGXHOLCXPKKBO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)