주요 문서
761494
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-naphthol
95%
동의어(들):
1-Bromo-4-hydroxynaphthalene, 4-Bromo-1-naphthalenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩75,212
₩75,212
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩75,212
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
223.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩75,212
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
128-133 °C
작용기
bromo
SMILES string
Oc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7BrO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
InChI key
OUNQUWORSXHSJN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
257.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
125 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Marko Weimar et al.
The Journal of organic chemistry, 75(8), 2718-2721 (2010-03-23)
Starting from Dane's diene and methylcyclopentenedione, (+)-estrone is synthesized along the Quinkert-Dane route in 24% total yield. The key step is an enantioselective Diels-Alder reaction promoted by an amidinium catalyst as efficiently as by a traditional Ti-TADDOLate Lewis acid.