주요 문서
761362
Sigma-Aldrich
8-(Di-tert-butylphosphinooxy)quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H24NOP
CAS Number:
Molecular Weight:
289.35
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
양식
solid
반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
55-62 °C
SMILES string
CC(C)(C)P(Oc1cccc2cccnc12)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H24NOP/c1-16(2,3)20(17(4,5)6)19-14-11-7-9-13-10-8-12-18-15(13)14/h7-12H,1-6H3
InChI key
YQGSMFFFCCUOHT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)