주요 문서
761249
Sigma-Aldrich
2-(Penta-4-ynyl)-2-oxazoline
96%
동의어(들):
2-(Penta-4-ynyl)-4,5-dihydrooxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.476
density
1.005 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C#CCCCC1=NCCO1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-3-4-5-8-9-6-7-10-8/h1H,3-7H2
InChI key
MNUUNDKDTPELEI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Biocompatible multifunctional monomer:
  • This monomer can be used for click/ligation chemistry, as well as polymerized with other oxazolines.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
196.0 °F
Flash Point (°C)
91.11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)