문서
76080
Sigma-Aldrich
Palladium(II) oxide hydrate
70-80% Pd basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
OPd · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
122.42 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
70-80% Pd basis
형태
powder
구성
H2O, 0.5-1.5 mol/mol
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: palladium
SMILES string
O=[Pd].[H]O[H]
InChI
1S/H2O.O.Pd/h1H2;;
InChI key
CJCUJYURPLYQOL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Hydrogenation catalyst
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable