주요 문서
760404
Tantalum(V) ethoxide
packaged for use in deposition systems
동의어(들):
PET, Pentaethoxytantalum, Pentaethyl tantalate, Tantalum pentaethoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ta(OC2H5)5
CAS Number:
Molecular Weight:
406.25
Beilstein:
3678999
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
155 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
density
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Ta/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
InChI key
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Tantalum(V) ethoxide precursor is used to deposit ultra thin films of Tantalum oxide and other tantalum containing films by atomic layer deposition and chemical vapor deposition methods
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
84.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
29 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)