주요 문서
760315
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
5-Formylimidazo[1,2-a]pyridine, Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
146.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
123-126 °C
작용기
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cccc2nccn12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-6-7-2-1-3-8-9-4-5-10(7)8/h1-6H
InChI key
IZZPLXLDWJCBDF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)