주요 문서
760056
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzylsulfonyl chloride
97%
동의어(들):
(3,5-Difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5ClF2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
226.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
61-65 °C
작용기
fluoro
저장 온도
−20°C
SMILES string
Fc1cc(F)cc(CS(Cl)(=O)=O)c1
InChI
1S/C7H5ClF2O2S/c8-13(11,12)4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2
InChI key
VJJZLXRMDXUBPP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)