문서
759643
Sigma-Aldrich
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO · xC2H2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
113.16 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
85-94 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(C(O)=O)=O.C1CCNC12COC2
InChI
1S/C6H11NO.C2H2O4/c1-2-6(7-3-1)4-8-5-6;3-1(4)2(5)6/h7H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
JFOZNINEJYPQQK-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
molecular weight: 113.16 (free base basis)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable