주요 문서
759627
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-(2-thiazolyl)oxetane
97%
동의어(들):
3-(2-Thiazolyl)-3-oxetanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
157.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
114-116 °C
작용기
ether
hydroxyl
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1(COC1)c2nccs2
InChI
1S/C6H7NO2S/c8-6(3-9-4-6)5-7-1-2-10-5/h1-2,8H,3-4H2
InChI key
XHKXULROAWMQOJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)