주요 문서
75944
Sigma-Aldrich
Methyl trans-4-oxo-2-pentenoate
≥97.0% (GC)
동의어(들):
Methyl trans-β-acetylacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩334,849
5 G
₩1,177,299
₩334,849
예상 입고일2025년 3월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩334,849
5 G
₩1,177,299
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH=CHCO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
128.13
Beilstein:
906914
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩334,849
예상 입고일2025년 3월 17일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥97.0% (GC)
양식
crystals
mp
59-61 °C (lit.)
59-61 °C
작용기
ester
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(C)=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI key
GLVNZYODMKSEPS-ONEGZZNKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Reactive enone; conjugate addition of ketones and similar compounds, e.g. for Robinson annelations
[1][2]; DA-cycloadditions[3][4]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A.E. Ashcroft et al.
Tetrahedron, 40, 4579-4579 (1984)
M. Miyashita et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2857-2857 (1984)
C.J. Kowalski et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 3693-3693 (1988)
J. Oren et al.
Synthesis, 850-850 (1987)