문서
758523
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3BrF3N·HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
306.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
96-101 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
Br.FC(F)(F)c1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C6H3BrF3N.BrH/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10;/h1-3H;1H
InChI key
XVEXNWJBZDKDBQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable