주요 문서
758345
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
≥95%
동의어(들):
2-Chloro-1-formyl-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.61
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
≥95%
양식
solid
mp
113-116 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
ClC1=C(C([H])=O)CCC/C1=C([H])/O
InChI
1S/C8H9ClO2/c9-8-6(4-10)2-1-3-7(8)5-11/h4-5,10H,1-3H2/b6-4-
InChI key
JWUQFQYYMGMPKE-XQRVVYSFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
Jing Xing et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 20(2), 668-672 (2019-08-07)
Currently, optical probes with near-infrared (NIR) fluorescence are of great interest in chemical biology. In the present study, we designed and synthesized a novel NIR fluorescent probe, IR789. IR789 has high selectivity and sensitivity for living cells imaging. The stronger