주요 문서
758205
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole
95%
동의어(들):
4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13FN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
220.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
59-64 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
InChI
1S/C12H13FN2O/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8/h1-2,7-8,14H,3-6H2
InChI key
MRMGJMGHPJZSAE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)