주요 문서
758191
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
95%
동의어(들):
3-Bromo-6-methoxy-2-picoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
202.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.548
density
1.468 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-6(8)3-4-7(9-5)10-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
VWNXCCTWVAQAPL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
222.8 °F
Flash Point (°C)
106 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)