주요 문서
758167
Sigma-Aldrich
2-ethynylthiophene
90%
동의어(들):
2-Acetylenylthiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4S
CAS Number:
Molecular Weight:
108.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
refractive index
n20/D 1.580
density
1.139 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
C#Cc1cccs1
InChI
1S/C6H4S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h1,3-5H
InChI key
LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
108.0 °F
Flash Point (°C)
42.2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)