주요 문서
758094
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinopyrimidine hydrate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
110.12 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
110-115 °C
작용기
hydrazine
SMILES string
NNc1ncccn1
InChI
1S/C4H6N4/c5-8-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,5H2,(H,6,7,8)
InChI key
QDGHXQFTWKRQTG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)