주요 문서
757705
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid
average Mn 10,100, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
동의어(들):
Polyethylene glycol, Amine-PEG-carboxylic acid, Amino-PEG acetic acid, AminoPEG carboxylic acid, Aminopolyoxyethylene acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩237,713
₩237,713
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩237,713
About This Item
Linear Formula:
H2NC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩237,713
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid, average Mn 10,100
양식
solid
Quality Level
분자량
PEG average Mn 10,000 (n ~230)
average Mn 10,100
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
56-61 °C
Ω-끝
amine
α-끝
carboxylic acid
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.