주요 문서
757691
Sigma-Aldrich
p-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
동의어(들):
4-Methylphenylmagnesium chloride solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7ClMg
Molecular Weight:
150.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in THF
density
0.974 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1ccc([Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YBPFQOFSPMWGKA-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-4.0 °F
Flash Point (°C)
-20 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1