주요 문서
757683
Sigma-Aldrich
Bis(trifluoromethanesulfonyl)methane
97%
동의어(들):
Bis(trifluoromethylsulfonyl)methane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H2F6O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
280.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
32-36 °C
작용기
fluoro
sulfone
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O4S2/c4-2(5,6)14(10,11)1-15(12,13)3(7,8)9/h1H2
InChI key
QBOFWVRRMVGXIG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
A useful, solid, non-hygroscopic, nonoxidizing, soluble in organic solvents ligand for Lanthanide chemistry
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)