주요 문서
757640
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-iodo-2-(methylthio)pyrimidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3Cl2IN2S
CAS Number:
Molecular Weight:
320.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
101-106 °C
작용기
chloro
iodo
thioether
SMILES string
CSc1nc(Cl)c(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C5H3Cl2IN2S/c1-11-5-9-3(6)2(8)4(7)10-5/h1H3
InChI key
CSALCFDNQLMLGG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)