추천 제품
Grade
technical grade
분석
97% (as a mixture)
양식
solid
불순물
~25% BPA diacetate
~25% BPA dipropionate
점도
2,000 cP(25 °C)
mp
39-44 °C
SMILES string
CCC(=O)Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OC(C)=O)cc2
InChI
1S/C20H22O4/c1-5-19(22)24-18-12-8-16(9-13-18)20(3,4)15-6-10-17(11-7-15)23-14(2)21/h6-13H,5H2,1-4H3
InChI key
VWMUCEDXVAQLNS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This contains a mixture of three functionalized bisphenol A curing agents: diacetate, propionate/acetate, and dipropionate. The overall concentration of these three curing agents is >97%
애플리케이션
Propanioc acid, mixed diesters with acetic acid and bisphenol A
- Hydrolytically resistant
- Low melting point
- Thermal stability
- Hydrophobic
- Toughener
- Does not impede free radical cure
- Well-suited for film adhesives and pre-applied adhesives
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.