powder
포함
<1 mol % Al2O3 as stabilizer (to prevent phase change at elevated temperatures.)
구성
scandia, 10 mol %
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
표면적
8-12 m2/g
불순물
<2.5% HfO2
입자 크기
0.5-0.7 μm
환경친화적 대안 카테고리
, Enabling
일반 설명
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터