주요 문서
756377
Sigma-Aldrich
3-(2-Acetoxy-4,6-dimethylphenyl)-3-methylbutyric acid
97%
동의어(들):
2-(Acetyloxy)-β,β,4,6-tetramethylbenzenepropanoic acid, 3-(2-Acetoxy-4,6-dimethylphenyl)-3-methylbutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩181,279
1 G
₩978,968
₩181,279
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩181,279
1 G
₩978,968
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H20O4
CAS Number:
Molecular Weight:
264.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩181,279
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
113-118 °C
작용기
carboxylic acid
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cc(C)cc(C)c1C(C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-9-6-10(2)14(12(7-9)19-11(3)16)15(4,5)8-13(17)18/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,17,18)
InChI key
IRUYOPOSEOEWIN-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Used as a trimethyl lock in stable chromogenic substrates for esterases[1]
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Michael N Levine et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(2), 204-211 (2008-02-29)
p-Nitrophenyl acetate is the most commonly used substrate for detecting the catalytic activity of esterases, including those that activate prodrugs in human cells. This substrate is unstable in aqueous solution, limiting its utility. Here, a stable chromogenic substrate for esterases