주요 문서
756180
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxytriphenylamine
97%
동의어(들):
3,5-Dimethoxy-N,N-diphenylaniline, 5-(Diphenylamino)-1,3-dimethoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H19NO2
Molecular Weight:
305.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
98-103 °C
SMILES string
COc1cc(OC)cc(c1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO2/c1-22-19-13-18(14-20(15-19)23-2)21(16-9-5-3-6-10-16)17-11-7-4-8-12-17/h3-15H,1-2H3
InChI key
HNNBPHRCCXLGQP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Novel triphenylamine derivative
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)