주요 문서
755680
Sigma-Aldrich
Strontium aluminate
-100 mesh, 99.5% trace metals basis
동의어(들):
Aluminum strontium oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩250,604
₩250,604
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩250,604
About This Item
Linear Formula:
SrAl2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
205.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩250,604
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99.5% trace metals basis
양식
powder
입자 크기
-100 mesh
SMILES string
O=[Al]O[Sr]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.4O.Sr
InChI key
YDLZPNUJQDLFBZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Zhou; L.; Jiao; H.; He; D.
Materials Chemistry and Physics, 127, 227-227 (2011)
Matsuzawa; T.; Aoki; Y.; Takeuchi; N.; Murayama; Y.
Journal of the Electrochemical Society, 143, 2670-2670 (1996)
Kazin; P. E.; Poltavets; V. V.; Tretyakov; Y. D.; Jansen; M.; Freitag; B.; Mader; W.
Physica C, 280, 253-253 (1997)
Katsumata; T.; Sasajima; K.; Nabae; T.; Komuro; S.; Morikawa; T.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 81, 413-413 (1998)
Toufic El Arnaout et al.
Scientific reports, 7(1), 6384-6384 (2017-07-27)
Scanning electron microscopy and X-ray microtomography are useful methods for high resolution shape imaging. Visible microscopy is also common, however, developing a low-cost and customizable system for surface and shape investigation of optically active particles is challenging. In this work
문서
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.