주요 문서
755540
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,2-dibromodiethylphosphonoacetate
97%
동의어(들):
2,2-Dibromo-2-(diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15Br2O5P
CAS Number:
Molecular Weight:
381.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.493
density
1.636 at 25 °C
작용기
bromo
ester
phosphonate
SMILES string
CCOC(=O)C(Br)(Br)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Br2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
XKZDOIGWQFLTMZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Coupling partner in Suzuki-Miyuara C-C bond formations
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)