주요 문서
755338
Sigma-Aldrich
4-Acetoxybenzyl alcohol
97%
동의어(들):
4-(Acetyloxy)benzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)phenyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩177,016
₩177,016
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩177,016
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩177,016
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.529
mp
37-42 °C
density
1.169 g/mL at 25 °C
작용기
ester
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI key
FKMVNGWJGSSDCF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Joerg Isensee et al.
Journal of cell science, 130(13), 2134-2146 (2017-05-19)
Maturation of nociceptive neurons depends on changes in transcription factors, ion channels and neuropeptides. Mature nociceptors initiate pain in part by drastically reducing the activation threshold via intracellular sensitization signaling. Whether sensitization signaling also changes during development and aging remains
Frank Schwede et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 29(7), 988-1005 (2015-06-11)
cAMP-elevating agents such as the incretin hormone glucagon-like peptide-1 potentiate glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) from pancreatic β-cells. However, a debate has existed since the 1970s concerning whether or not cAMP signaling is essential for glucose alone to stimulate insulin secretion.