주요 문서
755273
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorobenzylamine
95%
동의어(들):
(2-Chloro-5-fluorophenyl)methanamine, 2-Chloro-5-fluorobenzenemethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7ClFN
CAS Number:
Molecular Weight:
159.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.537
density
1.283 g/mL at 25 °C
작용기
amine
chloro
fluoro
SMILES string
NCc1cc(F)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClFN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H,4,10H2
InChI key
IGFBMQSUHFQVFE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
226.4 °F
Flash Point (°C)
108 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)