Key Documents
754331
Sigma-Aldrich
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrN3
CAS Number:
Molecular Weight:
198.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
212-216 °C
SMILES string
Brc1cnc2nccn2c1
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-9-6-8-1-2-10(6)4-5/h1-4H
InChI key
BQMWMOQCMFLRQQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable