Key Documents
754323
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylpyrimidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
173.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
45-50 °C
SMILES string
Cc1ccnc(Br)n1
InChI
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3
InChI key
UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)