주요 문서
753408
Sigma-Aldrich
5-Bromopyridine-2-acetic acid
97%
동의어(들):
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
216.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
125-130 °C
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-1-2-6(9-4-5)3-7(10)11/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
InChI key
ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)