주요 문서
753327
Sigma-Aldrich
Dichloro[(S)-(−)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]palladium(II)
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H32Cl2P2Pd
CAS Number:
Molecular Weight:
800.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
>300 °C
SMILES string
Cl[Pd]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2.2ClH.Pd/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;/h1-32H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
VDHAUMFISVWIRX-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)