문서
753270
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3ClF3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
209.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.473
density
1.450 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO/c8-6(13)4-2-1-3-5(12-4)7(9,10)11/h1-3H
InChI key
AUWDKAUYDQJDMS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available