주요 문서
753157
Sigma-Aldrich
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6F2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.449
density
1.215 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
CC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6F2N2/c1-6(7,8)5-4-9-2-3-10-5/h2-4H,1H3
InChI key
OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.9 °F
Flash Point (°C)
49.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)