주요 문서
752142
Sigma-Aldrich
n-Butyl-sec-butylmagnesium solution
0.7 M in hexane
동의어(들):
Butyl(1-methylpropyl)magnesium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩103,936
800 ML
₩419,500
₩103,936
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩103,936
800 ML
₩419,500
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H18Mg
Molecular Weight:
138.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩103,936
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solution
Quality Level
농도
0.7 M in hexane
density
0.695 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Mg]C(C)CC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h3H,4H2,1-2H3;1,3-4H2,2H3;
InChI key
DBNGNEQZXBWPTJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
n-Butyl-sec-butylmagnesium can be used as a starting material in the synthesis of magnesium bis(alkoxide) complexes applicable in the ring-opening polymerization and co-polymerization reactions.[1]
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
<-22.0 °F
Flash Point (°C)
< -30 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of a mononuclear magnesium bis(alkoxide) complex and its reactivity in the ring-opening copolymerization of cyclic anhydrides with epoxides
Wannipurage D, et al.
Dalton Transactions, 49(8), 2715-2723 (2020)