Grade
anhydrous
분석
99.99% trace metals basis
양식
beads
입자 크기
-10 mesh
mp
721 °C (lit.)
density
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터