주요 문서
751545
Sigma-Aldrich
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-boronic acid pinacol ester
95%
동의어(들):
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16BN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
245.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
751545 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
95%
양식
solid
mp
109-114 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ncnn3c2
InChI
1S/C12H16BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-10-14-8-15-16(10)7-9/h5-8H,1-4H3
InChI key
QXPSJGKDBGYOEX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)