주요 문서
751243
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4BrClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
127.3-128.4 °C
작용기
bromo
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(Cl)ncc1Br
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
MGZWZNBANVSZLM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)