주요 문서
751235
Sigma-Aldrich
Propiolamide
97%
동의어(들):
Propiolic acid amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩214,571
₩214,571
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩214,571
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
69.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩214,571
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
57-62 °C
작용기
amide
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C#C
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
InChI key
HCJTYESURSHXNB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)