주요 문서
751154
Sigma-Aldrich
Isopropylamine-13C3
99 atom % 13C
동의어(들):
2-Aminopropane-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(13CH3)213CHNH2
Molecular Weight:
62.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
bp
33-34 °C (lit.)
density
0.722 g/mL
질량 이동
M+3
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
JJWLVOIRVHMVIS-VMIGTVKRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)